Learn More
CleanSpace™ Technology Masque intégral CST
Code produit 17830705 Tous les produits CleanSpace Technology Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
M/L
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
17830705 M/L 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 17830705 Fournisseur CleanSpace™ Technology Code fournisseur CST1018
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    458.89€
    304.00€ / 1 pièces
    Économisez 154.89€
    33% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 11-01-2027
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Un masque facial complet CST est conçu pour être utilisé avec le CleanSpace Unité d'alimentation PRO (CST1002) et CleanSpace Unité d'alimentation ULTRA (CST1012).
  • UN CleanSpace Le masque facial intégral CST se fixe à l'unité d'alimentation et assure une protection respiratoire, faciale et oculaire.
  • Il est composé d'une visière extérieure, d'un masque intérieur et d'un harnais à cinq points permettant de soutenir uniformément le masque et le bloc d'alimentation et de faciliter les mouvements.
  • Compatible avec le CleanSpace Unité d'alimentation PRO (CST1002) et CleanSpace Unité d'alimentation ULTRA (CST1012).
Spécification
Autonomie de la batterie 500 cycles complets
Type de batterie un3481
Couleur Concluant
Type de filtre Aucun
Type de produit Masque facial intégral
Dimensions M/L
Comprend 1 x Máscara facial completa