Learn More
CleanSpace™ Technology Demi-masque CST avec harnais de tête
Code produit 17825085 Tous les produits CleanSpace Technology Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
L/XL
M
S
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions unitSize
17825085 S 1 pièce
17840705 M 1 pièce
17835085 L/XL 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 17825085 Fournisseur CleanSpace™ Technology Code fournisseur CST1034
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    169.00€
    139.00€ / 1 pièces
    Économisez 30.00€
    17% de réduction
Expédition estimée: 09-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
UN CleanSpace Demi-masques CST (y compris un CleanSpace Le harnais de tête CST est conçu pour être utilisé avec le CleanSpace Unité d'alimentation PRO (CST1000) et CleanSpace Unité de puissance ULTRA (CST 1010).
  • Conçu pour être utilisé avec le CleanSpace Unité d'alimentation PRO (CST1000) et CleanSpace Unité de puissance ULTRA (CST 1010).
  • Fabriqué en silicone souple qui épouse facilement la forme du visage et ne provoque pas de dermatite allergique.
  • Les clips faciles à localiser fixent le CleanSpace Demi-masque CST vers l'unité d'alimentation.
  • Se fixe facilement aux points de connexion des bras du masque et peut être retiré pour le nettoyage.
  • UN CleanSpace Demi-masque CST (comprenant un CleanSpace Le harnais de tête CST n'est PAS certifié intrinsèquement sûr.
Spécification
Couleur Noir
Jetable Réutilisable
Matériau Silicium
Type de produit 1/2 Máscara y Arnés
Dimensions S