Learn More
CleanSpace™ Technology Support cervical CST
Code produit 17845085 Tous les produits CleanSpace Technology Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
S
M
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
17845085 S 1 pièce
17805095 M 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17845085 Fournisseur CleanSpace™ Technology Code fournisseur CST1019
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    64.49€
    50.00€ / 1 pièces
    Économisez 14.49€
    22% de réduction
Expédition estimée: 04-01-2027
CleanSpace Les supports cervicaux CST sont spécialement conçus pour offrir des options de positionnement supplémentaires du bloc d'alimentation, pour un confort optimal de l'utilisateur.
  • CleanSpace Les supports cervicaux CST sont spécialement conçus pour offrir des options de positionnement supplémentaires du bloc d'alimentation, pour un confort optimal de l'utilisateur.
  • Compatible avec le CleanSpace Unité d'alimentation PRO (CST1002) et CleanSpace Unité d'alimentation ULTRA (CST1012).
  • Fabriqué en plastique polypropylène léger.
  • Se clipse directement sur le bloc d'alimentation et se change facilement.
  • UN CleanSpace Le support cervical CST n'est PAS certifié intrinsèquement sûr.
Spécification
Couleur Noir
Jetable Réutilisable
Matériau Polypropylène
Type de produit Support de col
Dimensions S