missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CST2 Monoclonal Antibody (OTI2D6), TrueMAB™, OriGene

Code produit 17591902
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
30 μL
100 μL
Conditionnement:
30µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
17591902 30 μL 30µL
17571902 100 μL -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 17591902 Fournisseur Origene Technologies Code fournisseur TA504560S

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Mouse Monoclonal Antibody

CST2 Monoclonal antibody specifically detects CST2 in Human, Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry, Western Blot

Spécification

Antigène CST2
Applications Flow Cytometry, Western Blot
Classification Monoclonal
Clone OTI2D6
Concentration 0.59 mg/mL
Conjugué Unconjugated
Formule PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
Expression Ppat
Numéro d’ordre du gène Q06203
Alias de gène CST2; cystatin 2; cystatin S5; cystatin SA; cystatin-2; Cystatin-S5; cystatin-SA; cysteine-proteinase inhibitor; salivary cysteine (thiol) protease inhibitor
Espèces hôtes Mouse
Immunogène Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 42-278 of human PPAT produced in E.coli.
Méthode de purification Affinity chromatography
Quantité 30 μL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 231327, 5471
Espèces cibles Human, Mouse
Contenu et stockage -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Forme Liquid
Isotype IgG1
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.