Learn More
CTDSPL2 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Code produit 16897434 Tous les produits Proteintech Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
20 μL
150 μL
Conditionnement:
150µL
20µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
16897434 20 μL 20µL
16887434 150 μL 150µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16897434 Fournisseur Proteintech Code fournisseur 175321AP20UL
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Rabbit Polyclonal Antibody
This antibody is a rabbit polyclonal antibody raised against a region of human CTDSPL2.
Probable phosphatase.
Spécification
Antigène CTDSPL2
Applications Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot, Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Classification Polyclonal
Concentration 0.13 mg/mL
Conjugué Unconjugated
Formule PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Expression CTDSPL2
Numéro d’ordre du gène Q05D32, Q5XIK8, Q8BG15
Alias de gène CTDSP like 2, CTDSPL2, HSPC058, HSPC129
Symboles de gène(s) Ctdspl2
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène CTDSPL2 Fusion Protein Ag11581
Méthode de purification Antigen Affinity Chromatography
Quantité 20 μL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 311368, 329506, 51496
Espèces cibles Rat, Human, Mouse
Contenu et stockage -20°C
Type de produit Antibody
Forme Liquid
Isotype IgG