Learn More
Sartorius Cubis II High-Capacity Micro Balance. Scale div(d)
Marque:  Sartorius MCA66S-3S00-DMDS
Cubis II High-Capacity Micro Balance. Scale div(d) 0.001mg, max. load 61g. motorized Draft Shield D
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 18800335
  • 42665.00€ / 1 pièce
Description
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Certificats
Promotions
Promotions
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Sartorius Cubis II High-Capacity Micro Balance. Scale div(d) >