Learn More
Sartorius Balance de précision haute capacité Cubis™ II, interface utilisateur MCA
Tous les produits Sartorius ProduitsCode nomenclature Nacres: NB.71
Click to view available options
Capacité:
20200 g
36200 g
36 200 g
50200 g
70200 g
70 200 g
Comprend:
Balance, accessoires, alimentation, manuel, rapport de test d’usine
Balance, accessoires, alimentation, manuel, rapport de test d’usine, logiciel QP99
Précision affichage:
0,1 g
1 g
Conditionnement:
1 pièce
1 unité
Description
- Système de pesage monolithique
- Capteurs climatiques intégrés
- Supports pour échantillon individuels
- Fonctionnement sans erreur
- Flux de travail QApp individuels
- Mise à niveau automatique motorisée
- Intégrité complète des données de bout en bout
- Conformité avec la norme 21 CFR Part 11
- Audit Trail intégré
- Gestion des utilisateurs à la pointe de la technologie
- Service d’assistance exceptionnel
- Centre d’état intégré
- Fonctions de service intégrées
- Maintenance préventive conformément aux normes agréées
- Pour tous les modèles jusqu’à une capacité maximale de 8,2 kg
- Grand écran tactile couleur TFT 7 po au format 16:9 avec nouvelle interface utilisateur
- Ensemble de base d’applications de pesage essentielles (sans licence) installées en usine et packs avec applications de pesage spéciales et extensions de fonctions (licence requise)
- Fonctionnement activé grâce à une touche tactile, sans contact à l’aide d’un capteur IR
(pare-vent M) ou grâce à la reconnaissance des gestes par le capteur (en option)
Garantie
Garantie 10 ans
Spécification
Spécification
Certifications/Conformité | 21 CFR PART 11 17025 USP 41 |
Type de connexion | 2 ports USB A, 1 port USB B, 1 port USP C, connexion RS-232 1 à 9 broches, 1 port Ethernet |
Capacité | 36 200 g |
Type d’affichage | Écran TFT couleur tactile 7 in au format 16:9 |
Précision affichage | 0,1 g |
Comprend | Balance, accessoires, alimentation, manuel, rapport de test d’usine, logiciel QP99 |
Mise à niveau | Automatisme motorisé |
Matériau | Aluminium moulé sous pression, plastique PBT, verre flottant Optiwhite et acier inox, garniture en aluminium |
Durée de mesure | 2 sec |
Modèle | Sans paravent |
Afficher plus |
Vidéos
-
Sartorius Cubis analytical balances
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Sartorius Balance de précision haute capacité Cubis™ II, interface utilisateur MCA >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu