Learn More
Sartorius Balances semi-micro Cubis™ MSE : pare-vent avec portes automatiques
Constitue une base optimale pour les utilisateurs qui doivent peser avec la plus haute précision, mais avec des exigences moins complexes en termes de processus de pesée et de gestion de données.
11710.00€ - 12343.00€
Spécification
Ampérage | 1 A |
---|---|
Interface d’automatisation | Touches |
Étalonnage | Intérieur, isoCAL |
Certifications/Conformité | ISO, FDA/USP, GxP, USP31-NF26 |
Profondeur (impériale) | 16,1 in |
Code produit | Marque | Capacité | Précision affichage | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité | Précision affichage | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
16313086
|
Sartorius
MSE225P-100-DA |
60 / 120 / 220 g | 0,01 / 0,02 / 0,05 mg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
15325773
|
Sartorius
MSE125P-100-DA |
60/120 g | 0,01/0,1 mg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
Description
Les balances semi-micro MSE font partie de la série d’équipements modulaires Cubis qui intègre une nacelle de pesée monolithique de seconde génération usinée avec précision afin d’offrir une précision accrue et une réponse ultra-rapide pour des résultats rapides avec une répétabilité exceptionnelle. Cubis est la première et la seule balance à vérifier, exécuter et documenter automatiquement sa mise à niveau exacte. Elle peut également être personnalisée pour répondre à des applications de laboratoire spécifiques et aux exigences les plus strictes.
- Offre un niveau de sécurité maximal en garantissant une fiabilité sans compromis des résultats de pesée et une conformité aux normes
- Un temps de mesure court entraîne un gain de temps — pour chaque mesure
- Fournie de série avec Q-Level, la fonction de mise à niveau motorisée automatique—offre un support précieux pour toujours garder une position stable et équilibrée
- Sont dotées de l’étalonnage isoCAL, une fonction d’étalonnage / réglage entièrement automatique
- Q-Pan : minimise automatiquement les erreurs de chargement hors centre pour optimiser la précision de pesée
- Interfaces, telles que : Bluetooth™ (sans fil) ; RS232C à 9 broches avec port PS2 (pour connecter un clavier ou un lecteur de codes-barres) ou port RS232C à 25 broches supplémentaire disponibles en option
- Le pare-vent et le plateau de pesée peuvent être rapidement et facilement démontés et nettoyés sans compromettre la stabilité
- Protection contre la poussière et l’eau
- Offre une large sélection d’accessoires pour des options étendues
- Taille du plateau : 85 x 85 mm
- Grand écran LCD à contraste élevé avec touches clairement structurées pour une activation précise des fonctions
- Guidage par menu simple avec des messages courts
- Fournie de série avec les interfaces de communication USB et RS232- C à 25 broches intégrées
- Parfait pour les utilisateurs qui ont besoin de peser avec la plus grande précision, mais qui ont des exigences d’application / de communication moins complexes
- Applications : Pesée de base, pesée en pourcentage, moyenne (pesée animale), conversion d’unités de masse, comptage, formulation nette/totale, détermination de la densité (méthode de la flottabilité uniquement), totalisation, calculs
† Conformément au chapitre 41 de la Pharmacopée américaine.
Spécification
1 A | |
Intérieur, isoCAL | |
16,1 in | |
41 cm | |
Affichage à cristaux liquides, noir et blanc | |
Gramme, kilogramme, carat, livre, once, once troy | |
10,27 in | |
26,1cm | |
80 % à 31deg;C, 50 % à 40deg;C |
Touches | |
ISO, FDA/USP, GxP, USP31-NF26 | |
3,34 in | |
8,5cm | |
100/240 V, 50/60 Hz | |
14,6 in | |
37,1cm | |
50/60 Hz |