Learn More
Invitrogen™ Cullin 1 Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (23GB1555), Invitrogen™
GREENER_CHOICE
Code produit 30087879
Change view
Click to view available options
Quantité:
20 μL
100 μL
Conditionnement:
100µL
20µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30087879 100 μL 100µL
30089176 20 μL 20µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30087879 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur MA554224
Rabbit Recombinant Monoclonal Antibody
CUL1 gene ontology annotations related to this gene include animal organ morphogenesis; apoptotic process; cell proliferation; protein monoubiquitination; SCF-dependent proteasomal ubiquitin-dependent protein catabolic process.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène Cullin 1
Applications Flow Cytometry, Western Blot, Immunocytochemistry
Classification Recombinant Monoclonal
Clone 23GB1555
Concentration 0.45 mg/mL
Conjugué Unconjugated
Formule PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.4
Expression CUL1
Numéro d’ordre du gène Q13616, Q9WTX6
Alias de gène Cul1; CUL-1; cullin 1; cullin-1
Symboles de gène(s) CUL1
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène A synthesized peptide derived from human Cullin 1 (720-776AA).
Méthode de purification Affinity chromatography
Quantité 100 μL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 26965, 362356, 8454
Espèces cibles Human, Mouse, Rat
Contenu et stockage -20°C
Type de produit Antibody
Forme Liquid
Isotype IgG