missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ Cullin 1 Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (23GB1555), Invitrogen™
Description
CUL1 gene ontology annotations related to this gene include animal organ morphogenesis; apoptotic process; cell proliferation; protein monoubiquitination; SCF-dependent proteasomal ubiquitin-dependent protein catabolic process.
Spécification
Spécification
| Antigène | Cullin 1 |
| Applications | Flow Cytometry, Western Blot, Immunocytochemistry |
| Classification | Recombinant Monoclonal |
| Clone | 23GB1555 |
| Concentration | 0.45 mg/mL |
| Conjugué | Unconjugated |
| Formule | PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.4 |
| Expression | CUL1 |
| Numéro d’ordre du gène | Q13616, Q9WTX6 |
| Alias de gène | Cul1; CUL-1; cullin 1; cullin-1 |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?