Learn More
Thermo Scientific™ Kit QC pour système de levure clinique 20C Culti-Loops™ API™ Code produit.: 15299267
Thermo Scientific™ Kit QC pour système de levure clinique 20C Culti-Loops™ API™
Code produit. 15299267
3/boîte, 1 pièce
Code nomenclature Nacres: NA.7
Click to view available options
Quantité:
3/boîte
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 15299267
Marque: Thermo Scientific™ R4653059
Organismes pour le contrôle qualité prêts à l’emploi recommandés pour une utilisation dans les tests de performances de milieux de culture, de colorations, de réactifs et de kits d’identification ainsi que pour l’évaluation des procédures bactériologiques.
Le kit pour système de levure chimique API 20C Thermo Scientific™ Culti-Loops™ contient des organismes de contrôle de la qualité fournis au format Culti-Loops.
Les Culti-Loops sont des oeses d’inoculation prêtes à l’emploi, jetables contenant des micro-organismes stabilisés, conservés et viables. L’oese peut être dissoute dans un milieu liquide (liquide de réhydratation Culti-Loops Aerobic Set, Réf. R4631000) ou ensemencée directement sur un milieu approprié. Il est recommandé d’utiliser les Culti-Loops dans les tests de performances de milieux de culture, de colorations, de réactifs et de kits d’identification, et pour l’évaluation de procédures bactériologiques.
Comprend :
Candida glabrata ATCC™ 15126™†
Cryptococcus laurentii ATCC™ 18803™†
Cryptococcus guilliermondii ATCC™ 6260™†
Alertes de commande :
Scellées individuellement dans un sachet en aluminium et conditionnées par paquet de cinq.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
ATCC® 15126TM*
Description Kit de CQ API 20C pour système de levure clinique/3
Format Culti-Loops
Type de produit Kit QC Culti-Loops
Classe d’organisme cible Panel d’organismes
Type de test CQ qualitatif
Type d’emballage 3 anse/boîte
Quantité 3/boîte
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Code produit
Numéro de lot316700 Type de certificatCertificat d’analyse Date17/09/2025 Code produitR4653059
Numéro de lot248507 Type de certificatCertificat d’analyse Date19/03/2025 Code produitR4653059
Numéro de lot131809 Type de certificatCertificat d’analyse Date05/06/2024 Code produitR4653059
Numéro de lot697112 Type de certificatCertificat d’analyse Date16/04/2024 Code produitR4653059
Numéro de lot585505 Type de certificatCertificat d’analyse Date16/04/2024 Code produitR4653059
L’emblème ATCC Licensed Derivative, le logo ATCC Licensed Derivative et les marques du catalogue ATCC sont des marques commerciales d’ATCC™ et sont utilisés sous licence.
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Thermo Scientific™ Kit QC pour système de levure clinique 20C Culti-Loops™ API™ >