Learn More
Thermo Scientific™ Culti-Loops™ Streptococcus sp. de type 2 groupe F ATCC® 12392™ Code produit.: 12965863
Thermo Scientific™ Culti-Loops™ Streptococcus sp. de type 2 groupe F ATCC® 12392™
Code produit. 12965863
5 anses/boîte, 5 pièces
Code nomenclature Nacres: NA.7
Click to view available options
Quantité:
5 anses/boîte
Conditionnement:
5 pièces
Code produit. 12965863
Marque: Thermo Scientific™ R4608218
Organismes pour le contrôle qualité prêts à l’emploi recommandés pour une utilisation dans les tests de performances de milieux de culture, de colorations, de réactifs et de kits d’identification ainsi que pour l’évaluation des procédures bactériologiques.
Les Thermo Scientific™ Culti-Loops™ sont des organismes de contrôle de la qualité prêts à l’emploi recommandés pour une utilisation dans les tests de performances de milieux de culture, de colorations, de réactifs et de kits d’identification ainsi que pour l’évaluation des procédures bactériologiques.
La boucle peut être dissoute dans un milieu liquide (liquide de réhydratation du kit aérobique Culti-Loops, Réf. R4631000 ou ensemencée directement sur un milieu approprié.
Informations de commande :
Les Culti-Loops sont scellées individuellement dans un sachet en aluminium et conditionnées par paquet de cinq.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
ATCC® 12392TM*
Description Streptococcus sp. de type 2 groupe F ATCC™ 12392
Format Culti-Loops
Type de produit Culti-Loop [EN]
Classe d’organisme cible Cocci
Quantité 5 anses/boîte
Désignation des souches Groupement de la souche H60R
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Code produit
Numéro de lot225789 Type de certificatCertificat d’analyse Date25/02/2025 Code produitR4608218
Numéro de lot206912 Type de certificatCertificat d’analyse Date16/01/2025 Code produitR4608218
Numéro de lot179280 Type de certificatCertificat d’analyse Date20/11/2024 Code produitR4608218
Numéro de lot160501 Type de certificatCertificat d’analyse Date30/08/2024 Code produitR4608218
Numéro de lot134377 Type de certificatCertificat d’analyse Date09/07/2024 Code produitR4608218
L’emblème ATCC Licensed Derivative, le logo ATCC Licensed Derivative et les marques du catalogue ATCC sont des marques commerciales d’ATCC® et sont utilisées sous licence.
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Thermo Scientific™ Culti-Loops™ Streptococcus sp. de type 2 groupe F ATCC® 12392™ >