Learn More
Fisherbrand™ Tubes de culture
Idéal pour culture tissulaire, bactériologie, chimie clinique, procédures de détermination et de vérification des groupes sanguins
Marque: Fisherbrand™
Code nomenclature Nacres: NB.11
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Description
Disponible avec ou sans pastille de marquage. Tubes conditionnés sur plateau sous film plastique thermorétracté. Idéal pour culture tissulaire, bactériologie, chimie clinique, procédures de détermination et de vérification des groupes sanguins.Spécification
Tube à essai | |
Verre borosilicaté | |
Culture tissulaire, bactériologie, chimie clinique, procédures de détermination et de vérification des groupes sanguins. | |
Boîte de 1000 | |
Sans bouchon |
100 mm | |
Oui | |
Plateau ; conditionnés sous film plastique thermorétracté | |
13 mm |