Learn More
Notrax Cushion Trax™ Bestselling Anti-Fatigue Mat
Notrax Cushion Trax™ Bestselling anti-fatigue mat with ergonomic benefit derived from 14 mm thick worker platform comprised of a long wearing top surface laminated onto a resilient microcellular vinyl base for maximum durability, comfort, and insulation from hard floors and vibrations.
87.15€ - 521.00€
Spécification
Couleur | Gris |
---|---|
Matériau | PVC sur base en vinyle microcellulaire |
Type | Tapis industriel et commercial |
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Largeur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Largeur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
17772168
|
Notrax
479S0023GY |
91 cm | 60 cm |
87.15€
1 pièce |
Expédition estimée: 28-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17702178
|
Notrax
479S0035GY |
150 cm | 91 cm |
264.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 28-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17732178
|
Notrax
479S303MGY |
300 cm | 91 cm |
521.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 28-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17762158
|
Notrax
479C0024GY |
2286 cm | 60 cm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
17792158
|
Notrax
479C0036GY |
2286 cm | 91 cm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
17722168
|
Notrax
479C0048GY |
2286 cm | 122 cm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
Description
- Bestselling anti-fatigue mat with ergonomic benefit derived from 14 mm thick worker platform comprised of a long-wearing top surface laminated onto a resilient microcellular vinyl base for maximum durability, comfort, and insulation from hard floors and vibrations
- Diamond plate pattern provides traction while allowing easy twist turns
- The design and material composition make this the most versatile matting solution for fatigue relief in both static and dynamic working positions
- Slip resistance R10 according to DIN51130 and BG-rule BGR181
- Tested and certified by the National Floor Safety Institute (NFSI)
- Featured with RedStop™ slip-resistant backing to prevent mats from shifting
- Available yellow borders along sides comply with OSHA code 1910-144
- Bevelled edges on all four sides to minimize risk of tripping
- UniFusion™ technology engineered to resist in the harshest work environments
Spécification
Gris | |
PVC sur base en vinyle microcellulaire | |
Tapis industriel et commercial |