Learn More
SHOWA Gants tricotés résistants aux coupures et à l'abrasion
Code produit 17895522
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
Standard
Moyen
Grande
XL
2XL
Conditionnement:
10 paires
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
17895522 Grande 10 paires
17825532 Standard 10 paires
17805532 Moyen 10 paires
17835532 XL 10 paires
17815532 2XL 10 paires
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 17895522 Fournisseur SHOWA Code fournisseur 54208L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    164.38€
    110.74€ / 10 paires
    Économisez 53.64€
    32% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Le gant 542 résistant aux coupures et à l'abrasion protège vos mains lorsque vous travaillez avec des composants ou dans des situations dangereuses. Son revêtement en polyuréthane sur une doublure renforcée en HPPE protège contre l'abrasion et les huiles tout en permettant une flexibilité et une dextérité maximales.
  • Le SHOWA Le gant 542 résistant aux coupures et à l'abrasion est un gant de protection de haute qualité conçu pour protéger vos mains lors d'applications dangereuses et de tâches d'assemblage de composants.
  • Ce gant présente une combinaison unique de matériaux qui offrent une protection supérieure contre les coupures, l'abrasion et les huiles, tout en conservant une excellente flexibilité et une grande dextérité.
  • Le revêtement en polyuréthane améliore l'adhérence du gant, vous permettant de travailler facilement avec de petits composants ou des matériaux glissants. De plus, la doublure renforcée en HPPE offre une excellente résistance aux coupures, ce qui rend ce gant idéal pour la manipulation d'objets tranchants.
  • Conçu pour votre confort. La conception ouverte sur le dos de la main permet à l'air de circuler autour de vos mains, réduisant ainsi la transpiration et gardant vos mains fraîches et confortables. La doublure sans couture minimise les irritations et les frottements, même lors d'une utilisation prolongée, vous permettant ainsi de protéger vos mains sans sacrifier le confort.
  • L'association unique des matériaux permet une flexibilité maximale, vous permettant ainsi de manipuler facilement de petits composants ou d'effectuer des tâches complexes sans vous sentir limité.
  • Le SHOWA Le gant 542 est disponible dans une gamme de tailles, ce qui vous permet de trouver facilement la taille parfaite pour vos mains. Que vous travailliez en milieu industriel, manipuliez des objets tranchants ou des matières dangereuses, SHOWA Le gant 542 vous offre la protection et le confort nécessaires pour accomplir votre travail en toute sécurité et efficacement.
Spécification
Structure Tricoté
Coating Material Polyuréthane
Couleur Blanc
Hand Spécifique
Latex Free Oui
Matériau Polyuréthane
Type de produit Gant résistant aux coupures et à l’abrasion
Dimensions Grande
Norme EN388 EN388:4341B
Sexe Unisexe
Type de manchette de gant Élastiquées
Modèle 542
Indice de perforation ASTM F2878 NIVEAU 3