Learn More
Abnova™ Sonde CXCL1/CEN4q FISH
Sondes FISH marquées pour l’identification de l’amplification génétique à l’aide de la technique d’hybridation in situ fluorescente.
Marque:  Abnova™ FG0043.100uL
Informations supplémentaires : Poids : 0.02000kg
Code produit. 16013055
  • 1340.00€ / 100µL
Expédition estimée: 05-08-2022
pour voir le stock disponible 
Includes: Contre-coloration DAPI (1500 ng/ml) 125 μl
Description
Description
La technique FISH est une technique utilisée pour identifier et localiser la présence ou l’absence de séquences d’ADN spécifiques sur les cellules et les tissus. Abnova a développé une gamme de sondes FISH pour la détection de l’amplification, de la perte et de la translocation de gènes. Chaque sonde FISH est dotée d’une paire de sondes marquées au fluorophore spécifiques à un locus provenant d’une bibliothèque de chromosomes bactériens (BAC).
Avantages
  • Sondes bicolores pour une détection rapide, sensible et spécifique
  • Travaillez sur la propagation des métaphases, les tissus enrobés de paraffine et les tissus congelés
  • Identifiez l’amplification, la perte et la translocation des gènes
  • Rapport signal-bruit élevé
  • Réactivité croisée faible
Spécification
Spécification
Texas Red, FITC
Coloration de contraste DAPI (1500 ng/ml) 250 ul
CXCL1, CEN4q
100 μl
Hybridation in situ en fluorescence (cellule), hybridation in situ en fluorescence (sections intégrées à la paraffine fixe formaline/PFA)
4q21, 4q12
Sonde FISH CXCL1/CEN4q