missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CYB5R1 Monoclonal Antibody (OTI2D10), TrueMAB™, OriGene

Code produit 17542102
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
30 μL
100 μL
Conditionnement:
100µL
30µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
17542102 30 μL 30µL
17522102 100 μL 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 17542102 Fournisseur Origene Technologies Code fournisseur TA504639S

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Mouse Monoclonal Antibody

CYB5R1 Monoclonal antibody specifically detects CYB5R1 in Canine, Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot

Spécification

Antigène CYB5R1
Applications Western Blot
Classification Monoclonal
Clone OTI2D10
Concentration 1 mg/mL
Conjugué Unconjugated
Formule PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
Expression Psmb7
Numéro d’ordre du gène P70195, Q99436, Q9JHW0
Alias de gène 1500005G05Rik; b5R.1; B5R1; B5R2; C80155; Cyb5r1; cytochrome b5 reductase 1; Humb5R2; NAD(P)H:quinone oxidoreductase type 3 polypeptide A2; NAD(P)H:quinone oxidoreductase type 3, polypeptide A2; NAD(P)H:quinone oxidoreductase type 3, polypeptide A2; cytochrome b5 reductase 1; NADH-cytochrome b5 reductase 1; Nqo3a2; UNQ3049/PRO9865
Espèces hôtes Mouse
Immunogène Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 58-277 of human PSMB7 produced in E.coli.
Méthode de purification Affinity chromatography
Quantité 30 μL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 100686423, 19177, 5695, 85492
Espèces cibles Canine, Human, Mouse, Rat
Contenu et stockage -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Forme Liquid
Isotype IgG1
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.