missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cyclin B1 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Code produit 17781814
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 μL
Conditionnement:
100µL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
17781814 100 μL 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 17781814 Fournisseur Invitrogen Code fournisseur PA5120418

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Cyclin B1 Polyclonal Antibody

Cyclin B1 Polyclonal Antibody for Western Blot, ICC/IF, IHC (P), IP

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène Cyclin B1
Applications ELISA, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot, Immunocytochemistry
Classification Polyclonal
Concentration 2.05 mg/mL
Conjugué Unconjugated
Formule PBS with 50% glycerol and 0.05% ProClin 300; pH 7.3
Expression Ccnb1
Numéro d’ordre du gène P14635, P24860, P30277
Alias de gène Ccn-2; CCNB; Ccnb1; Ccnb1-rs1; Ccnb1-rs13; Cycb; Cycb1; Cycb1-rs1; Cycb-4; Cycb-5; cyclin B; cyclin B1; cyclin B1, related sequence 1; cyclin B1, related sequence 13; G2/mitotic-specific cyclin B1; G2/mitotic-specific cyclin-B1; I79_013589; OTTHUMP00000221981; OTTHUMP00000223023
Symboles de gène(s) Ccnb1
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 334-433 of human Cyclin B1 (NP_114172.1).
Méthode de purification Affinity Chromatography
Quantité 100 μL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 25203, 268697, 891
Espèces cibles Human, Mouse, Rat
Contenu et stockage -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Type de produit Antibody
Forme Liquid
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.