Description
Host Species: Rabbit
Clone: SP4
Isotype: IgG
Species Reactivity: Human, Mouse, Rat. Others not tested.
Epitope: C-terminus
Immunogen: A synthetic peptide from C-terminus of human cyclin D1
Molecular Weight: 36 kDa
Positive Control: MAD109 cells, breast CA or mantle cell lymphoma
Cellular Localization: Nuclear
Recommended for:
- Immunohistochemistry (Formalin/paraffin)
- Western Blotting
Spécification
Spécification
| Antigène | Cyclin D1/Bcl-1 |
| Applications | Western Blot |
| Classification | Monoclonal |
| Clone | SP4 |
| Conjugué | Unconjugated |
| Espèces hôtes | Rabbit |
| Immunogène | A synthetic peptide from C-terminus of human cyclin D1 |
| Quantité | 100 μL |
| État réglementaire | IVD |
| Disciplines de recherche | Cell Cycle |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
- APD Primary Antibody Products, Antibody Diluent
- Dangers
- Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
- Sensibilisation cutanée Catégorie 1
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
- H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P284-¢Lorsque la ventilation du local est insuffisante! porter un équipement de protection respiratoire.
- P272-Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail.
- P363-Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P333+P313-En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.