Learn More
Cyclohexaneméthylamine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10112834
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
3218-02-8
3218-02-8
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Cyclohexanemethylamine
Couleur Incolore à jaune
Densité 0.8700g/mL
Point d’ébullition 161°C to 163°C
Point d’éclair 43°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C4H6Br2O2
Formule linéaire C6H11CH2NH2
Indice de réfraction 1.463
Numéro MDL MFCD00004698
Quantité 25 g
Beilstein 12, 12
Gravité spécifique 0.87
Synonyme trans-2,3-dibromo-2-butene-1,4-diol, 2,3-dibromo-2-butene-1,4-diol, e-2,3-dibromobut-2-ene-1,4-diol, 2e-2,3-dibromobut-2-ene-1,4-diol, e-2,3-dibromo-2-butene-1,4-diol, 2,3-dibromobutene-1,4-diol, ccris 4781, 2-butene-1,4-diol, 2,3-dibromo-, 2e, 2-butene-1,4-diol, 2,3-dibromo, trans-2,3-dibromo-2-buten-1,4-diol
Clé InChI MELXIJRBKWTTJH-ONEGZZNKSA-N
SMILES OC\C(Br)=C(/Br)CO
Nom IUPAC (E)-2,3-dibromobut-2-ène-1,4-diol
Poids moléculaire (g/mol) 245.90
CID PubChem 641240
Poids de la formule 113.2
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Liquide