Learn More
Cyclohexylamine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10510021 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mL
1 L
2.5 L
10 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Récipient en plastique
Conditionnement:
10L
1L
2.50L
250mL
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10510021 250 mL Flacon en verre 250mL
10786131 1 L Flacon en verre 1L
10796131 2.5 L Flacon en verre 2.50L
11350536 2.5 L Flacon en verre 2.50L
11975191 10 L Récipient en plastique 10L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 10510021 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 111282500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    34.65€
    28.65€ / 250mL
    Économisez 6.00€
    17% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 07-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 108-91-8 | C6H13N | 99.18 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 108-91-8
Formule moléculaire C6H13N
Poids moléculaire (g/mol) 99.18
Clé InChI PAFZNILMFXTMIY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme cyclohexylamine, aminocyclohexane, hexahydroaniline, hexahydrobenzenamine, aminohexahydrobenzene, cyclohexyl amine, 1-cyclohexylamine, 1-aminocyclohexane, aniline, hexahydro, benzenamine, hexahydro
CID PubChem 7965
ChEBI CHEBI:15773
Nom IUPAC cyclohexanamine
SMILES C1CCC(CC1)N
Spécification
Nom chimique ou matériau Cyclohexylamine
Point de fusion -17.0°C
Densité 0.8665g/mL
Point d’ébullition 133.0°C to 134.0°C
Point d’éclair 27°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C6H11NH2
Indice de réfraction 1.4580 to 1.4600
Quantité 250 mL
Beilstein 12,5
Merck Index 15,2722
Gravité spécifique 0.8665
Informations sur la solubilité Solubility in water: solublee. Other solubilities: miscible with most common organic solvents
Viscosité 2.4 mPa.s (20°C)
Poids de la formule 99.18
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Cyclohexylamine
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H361f-Susceptible de nuire à la fertilité.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.