Learn More
RETSCH Support de cyclone
Utilisez ce support avec la Retsch™ AS 200 jet pour les coupes de tamis de matériaux en poudre qui nécessitent une dispersion et une désagglomération efficaces. Les supports de cyclones Retsch™ permettent la collecte de deux fractions grâce à l’utilisation du cyclone.
Marque: RETSCH 32.935.0008
Code nomenclature Nacres: NB.74
Informations supplémentaires : Poids : 4.50000kg
Description
- Pour une utilisation avec la tamiseuse à jet d’air AS 200 jet
- Cyclone avec support et récipient collecteur
- Comprend : flacon d’échantillon de 250 ml et 500 ml
Spécification
Support de cyclone | |
Tamiseuse à jet d’air AS 200 jet | |
1 de chaque |