Learn More
Éther cyclopentyle méthylique, 99,9+ %, extra pur, stabilisé, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10589213 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
50 mL
250 mL
1 L
2.5 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1L
2.50L
250mL
50mL
Code produit. 10589213
Marque: Thermo Scientific Acros 396130500
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 5614-37-9 | C6H12O | 100.16 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5614-37-9
Formule moléculaire C6H12O
Poids moléculaire (g/mol) 100.16
Numéro MDL MFCD08276401
Clé InChI SKTCDJAMAYNROS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme cyclopentyl methyl ether, cyclopentane, methoxy, cpme, cyclopentane,methoxy, unii-4067e5gbkb, cyclopentylmethylether, cylopentylmethylether, methoxycyclopentane, 2-methoxycyclopentyl, cylopentyl-methylether
CID PubChem 138539
Nom IUPAC méthoxycyclopentane
SMILES COC1CCCC1
Spécification
Nom chimique ou matériau Cyclopentyl methyl ether
Note relative au nom Stabilized
Point de fusion -140.0°C
Densité 0.8600g/mL
Point d’ébullition 106.0°C
Point d’éclair −1°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99.9% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C5H9OCH3
Indice de réfraction 1.4190 to 1.4220 (20°C, 589nm)
Quantité 50 mL
Résidus après évaporation 0.01% max.
Merck Index 15,2742
Gravité spécifique 0.86
Stabilisateur 50ppm (BHT) approximately
Poids de la formule 100.16
Pourcentage de pureté 99.9+%
Qualité Extra pur
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Cyclopentyl methyl ether
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.