Learn More
Cyclopentyl methyl ether, Reagent Grade, contains 50 ppm BHT as inhibitor, ≥99.90%, Honeywell™
Code produit. 15626690 Tous les produits Honeywell Research Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
500 mL
1 L
5 L
Conditionnement:
Aluminum bottle
Flacon en verre
Conditionnement:
1L
500mL
5L
Code produit. 15626690
Marque: Honeywell Research Chemicals 675989500ML
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Reagent Grade, contains 50 ppm BHT as inhibitor,≥99.90%
  • ≥95 % pour usage général en laboratoire.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5614-37-9
Formule moléculaire C6H12O
Poids moléculaire (g/mol) 100.16
Numéro MDL MFCD08276401
Clé InChI SKTCDJAMAYNROS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme cyclopentyl methyl ether, cyclopentane, methoxy, cpme, cyclopentane,methoxy, unii-4067e5gbkb, cyclopentylmethylether, cylopentylmethylether, methoxycyclopentane, 2-methoxycyclopentyl, cylopentyl-methylether
CID PubChem 138539
Nom IUPAC methoxycyclopentane
SMILES COC1CCCC1
Spécification
Nom chimique ou matériau Cyclopentyl methyl ether
Point de fusion 140°C
Densité 0.86g/mL at 25°C
Point d’ébullition 106°C (1013 hPa)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 500 mL
Numéro UN UN3271
Poids de la formule 100.16g/mol
Pourcentage de pureté ≥99.90%