Learn More
Cétone de méthyle de cyclopropyle, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
29.80€ - 393.00€
Identifiants chimiques
CAS | 765-43-5 |
---|---|
Formule moléculaire | C5H8O |
Poids moléculaire (g/mol) | 84.118 |
Numéro MDL | MFCD00001297 |
Clé InChI | HVCFCNAITDHQFX-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | cyclopropyl methyl ketone, acetylcyclopropane, methyl cyclopropyl ketone, ethanone, 1-cyclopropyl, 1-cyclopropyl-ethanone, 1-cyclopropylethan-1-one, ketone, cyclopropyl methyl, cyclopropylmethylketone, unii-n27yy1xcfh, cyclopropylethanone |
CID PubChem | 13004 |
Nom IUPAC | 1-cyclopropyléthanone |
SMILES | CC(=O)C1CC1 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11430014
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A13540.14 |
25 g |
29.80€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11440014
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A13540.22 |
100 g |
84.90€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11450014
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A13540.36 |
500 g |
393.00€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Cyclopropyl methyl ketone was used in the preparation of homoallylic alcohols. Acetylcyclopropane is used as an intermediate for the manufacturing pharmaceuticals, agrochemicals and other organic compounds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLa cyclopropyl méthyl cétone a été utilisée dans la préparation d’alcools homoallyliques. L’acétylcyclopropane est utilisé comme intermédiaire pour la fabrication de produits pharmaceutiques, agrochimiques et d’autres composés organiques.
Solubilité
Entièrement miscible dans l’eau.
Remarques
Conserver à l’écart des agents oxydants forts. Garder le récipient hermétiquement fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés.
Identifiants chimiques
765-43-5 | |
84.118 | |
HVCFCNAITDHQFX-UHFFFAOYSA-N | |
13004 | |
CC(=O)C1CC1 |
C5H8O | |
MFCD00001297 | |
cyclopropyl methyl ketone, acetylcyclopropane, methyl cyclopropyl ketone, ethanone, 1-cyclopropyl, 1-cyclopropyl-ethanone, 1-cyclopropylethan-1-one, ketone, cyclopropyl methyl, cyclopropylmethylketone, unii-n27yy1xcfh, cyclopropylethanone | |
1-cyclopropyléthanone |
Spécification
Cyclopropyl methyl ketone | |
<-70°C | |
113°C to 114°C | |
C5H8O | |
MFCD00001297 | |
1633817 | |
Fully miscible in water. | |
CC(=O)C1CC1 | |
84.118 | |
84.12 |
765-43-5 | |
0.898 | |
16°C (61°F) | |
1.424 | |
UN1992 | |
cyclopropyl methyl ketone, acetylcyclopropane, methyl cyclopropyl ketone, ethanone, 1-cyclopropyl, 1-cyclopropyl-ethanone, 1-cyclopropylethan-1-one, ketone, cyclopropyl methyl, cyclopropylmethylketone, unii-n27yy1xcfh, cyclopropylethanone | |
HVCFCNAITDHQFX-UHFFFAOYSA-N | |
1-cyclopropyléthanone | |
13004 | |
99% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H225-H301-H315-H319-H335
Liquide et vapeurs très inflammables.
Toxique en cas d’ingestion.
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
P210-P233-P240-P241-P242-P243-P264b-P270-P280-P301+P310-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P330-P332+P313-P363-P370+P378q-P501c
H225-H301-H315-H319
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :3 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :LIQUIDES INFLAMMABLES, TOXIQUES, N.S.A.
missing translation for 'einecsNumber' : 212-146-4
missing translation for 'rtecsNumber' : KM5648000
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only