Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Entonnoirs compte-gouttes cylindriques
Pour un transfert sûr, simple et précis des liquides en laboratoire. Les entonnoirs compte-gouttes cylindriques Lenz Laborglasinstrumente™ sont fabriqués en verre borosilicaté DURAN™ durable.
Marque: Lenz Laborglasinstrumente™ B0496731
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg
Description
- Avec étiquette d’inscription
- Avec rodage femelle et cône NS
- Avec échelle (volume approximatif/ml)
- Avec tube d’équilibrage de la pression
- Avec dispositif de retenue fileté
- Résistance à la corrosion et aux chocs thermiques
Spécification
500 ml | |
Duran Glass, Borosilicate Glass | |
Pressure Equalizing Pipe Interior |