Learn More
BRAND™ Barreaux d’agitation magnétique en PTFE, de forme cylindrique
En PTFE. Les barreaux d’agitation magnétiques en PTFE BRAND™ de forme cylindrique conviennent aux applications universelles. Surface arrondie et lisse pour une action d’agitation efficace.
Marque: BRAND™ 137113
36.91 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23264" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.51
Informations supplémentaires : Poids : 1.00000kg
Description
- En PTFE
- Surface arrondie et lisse pour une action d’agitation efficace.
- Adaptés aux applications universelles.
Spécification
6 mm | |
PTFE (polytétrafluoroéthylène) | |
Cylindrique |
10/boîte | |
10 mm |