Learn More
Invitrogen™ CytoVista™ Tissue Imaging Chamber, 7 mm deep
La chambre d’imagerie tissulaire CytoVista peut être utilisée lors de l’imagerie de tissus colorés par fluorescence ou de cultures cellulaires 3D.
Marque: Invitrogen™ V11319
Informations supplémentaires : Poids : 0.01950kg
Description
Il vous suffit de monter cette chambre sur votre lame de microscope. Ces chambres sont en silicone et chimiquement inertes, et sont donc résistantes à tout réactif de clairance. Après un marquage et une clairance fluorescents des tissus ou une culture cellulaire 3D, placez l'échantillon dans cette chambre avec la solution d'imagerie. Placez ensuite une lamelle sur le dessus et vous êtes prêt à l'image.
Les caractéristiques de la gamme de réactifs de clairance de tissus et de culture cellulaire 3D CytoVista sont les suivantes :
• clairance rapide des tissus marqués par fluorescence pour l'imagerie 3D
• Résidus minimaux, l'expansion ou d'autres modifications morphologiques des tissus
• Un flux de travail simple ne nécessite aucun instrument ou équipement spécial et est facilement adapté à IHC
• Compatible avec la plupart des fluorophores, Y compris les colorants et les protéines fluorescentes
Le flux de travail de défrichement des tissus CytoVista et de la culture cellulaire 3D efface les cellules de culture tissulaire ou 3D avec des changements minimes de morphologie ou de sensibilité de détection avec presque n'importe quel fluorophore. Grâce à un protocole facile à utiliser, le cerveau entier de la souris (section de 8 mm) peut être clairé en 24 heures, ou une section de 1 mm en 2 heures, sans utiliser d'instruments ou d'équipement spéciaux.
Le flux de travail de compensation CytoVista est compatible avec la plupart des fluorophores, y compris les protéines fluorescentes détectées avec des instruments d'imagerie fluorescents courants, tels que les microscopes à champ large, les analyseurs à contenu élevé, les microscopes confocaux et les microscopes à feuille lumineuse. Pour les premières utilisations, nous recommandons le kit de compensation/coloration des tissus CytoVista (n° de réf. V11324) ou le kit de compensation/coloration de culture cellulaire CytoVista 3D (n° de réf. V11325). Ces kits contiennent tous les réactifs nécessaires pour la clairance et la coloration IHC.
La technologie de clairance CytoVista efface suffisamment les tissus pour l'imagerie fluorescente 3D, mais contrairement aux autres techniques de clairance ne modifie pas significativement la morphologie des tissus. Des changements morphologiques minimes, tels que le rétrécissement et la contraction, ont été observés. Pour les échantillons précieux, le nettoyage peut être inversée et le tissu peut être traité pour des études d’histologie, comme la coloration H&E.
Pour les tissus plus faciles à dégager, comme le cerveau, les poumons, l’intestin, la peau et les tissus de moins de 250 µm d’épaisseur, le traitement par le réactif de compensation tissulaire CytoVista est suffisant pour l’imagerie 3D. Cependant, les tissusde plus de 250 µm d'épaisseur ou difficiles à effacer comme les reins, le foie, le cœur et le placenta nécessitent un traitement initial avec le réactif de compensation tissulaire CytoVista suivi d'un traitement avec l'optimiseur de compensation tissulaire CytoVista.
Le réactif de compensation de culture cellulaire CytoVista 3D est recommandé pour les sphéroïdes ou les organoïdes d'une épaisseur maximale de 1 mm.
Pour les tissus durs comme les os, le cartilage et les tissus conjonctifs, le réactif de compensation tissulaire CytoVista n'est pas recommandé.
Spécification
Chambre d’imagerie | |
Silicone | |
1 pack de 6 chambres Stockez à température ambiante |
|
CytoVista™ |
Culture cellulaire | |
7 mm | |
Homologué pour des expéditions à température ambiante ou sur glace mouillée |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.