Learn More
Thermo Scientific Chemicals D-arabitol, 99 %
Code produit. 10702881 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
5g
Code produit. 10702881
Marque: Thermo Scientific Chemicals 302870050
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 488-82-4 | C5H12O5 | 152.15 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 488-82-4
Formule moléculaire C5H12O5
Poids moléculaire (g/mol) 152.15
Numéro MDL MFCD00004709
Clé InChI HEBKCHPVOIAQTA-QWWZWVQMSA-N
Synonyme d-arabinitol, arabitol, dl-arabitol, d-arabitol, d-+-arabitol, d-+-arabinitol, d-lyxitol, lyxitol, dl-arabinitol, d-arabinol
CID PubChem 94154
ChEBI CHEBI:18333
Nom IUPAC (2R,4R)-pentane-1,2,3,4,5-pentol
SMILES C(C(C(C(CO)O)O)O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau D-Arabitol
Point de fusion 97°C to 105°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (ELSD) (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 5 g
Rotation spécifique + 12
Poids de la formule 152.15
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre cristalline fine