Learn More
Thermo Scientific Chemicals Sel dicalcique de D-fructose-1,6-diphosphate, 95 %
Code produit. p-7043240
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
250 g
Conditionnement:
100g
250g
25g
Code produit. 15477849
Marque: Thermo Scientific Chemicals J66477.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 6055-82-9 | C6H10Ca2O12P2 | 416.238 g/mol
D-Fructose-1,6-diphosphate dicalcium salt is essential for glycolysis to occur efficiently. It links to adenine nucleotides which regulate 6-phosphofructokinases (Pfks) that catalyze one of the rate limiting steps of glycolysis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le sel dicalcique D-fructose-1,6-diphosphate est essentiel pour que la glycolyse se produise efficacement. Il se lie aux nucléotides adénine qui régulent les 6-phosphofructokinases (Pfks) qui catalysent l’une des étapes limitantes de vitesse de la glycolyse.
Solubilité
Soluble dans l’eau
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants. Conserver dans un récipient étanche au frais et au sec.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6055-82-9
Formule moléculaire C6H10Ca2O12P2
Poids moléculaire (g/mol) 416.238
Numéro MDL MFCD00135875
Clé InChI MKSZTTCFYSGQHA-UHFFFAOYSA-J
Synonyme d-fructose, 1,6-bis dihydrogen phosphate , calcium salt 1:2, dicalcium 2,3,4-trihydroxy-5-oxo-6-phosphonatooxyhexyl phosphate, dicalcium 2,3,4-tris oxidanyl-5-oxidanylidene-6-phosphonatooxy-hexyl phosphate
CID PubChem 53398690
Nom IUPAC Dicalcium ; phosphate de (2,3,4-trihydroxy-5-oxo-6-phosphonatooxyhexyle)
SMILES C(C(C(C(C(=O)COP(=O)([O-])[O-])O)O)O)OP(=O)([O-])[O-].[Ca+2].[Ca+2]
Spécification
Nom chimique ou matériau D-Fructose-1,6-diphosphate dicalcium salt
Couleur Blanc
Quantité 25 g
Informations sur la solubilité Soluble in water
Poids de la formule 418.24
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Poudre