Learn More
D(+)-fucose, + de 98 %
Code produit. p-3758062 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
missing translation for 'unitSize'
1g
250mg
5g
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10330694
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Acros 225632500
Demander un format en vrac ou personnalisé
This item is not returnable. View return policy
Le D (+)-Fucose, 98 % et plus, nº CAS 3615-37-0, également connu sous le nom d’aldéhyde-D-fucose, est un énantiomère d’un aldéhyde-L-fucose présent dans les végétaux.Il présente plusieurs activités biologiques, y compris l’adhérence cellulaire.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Description générale
• Le D (+)-Fucose se trouve principalement dans les végétaux et présente plusieurs activités biologiques, y compris l’adhérence cellulaire
Applications
• Le D-Fucose se trouve généralement dans les végétaux et certains micro-organismes, comme un glycoside relativement simple comprenant seulement quelques unités de sucre
•Il peut être utilisé comme source de carbone unique dans certains micro-organismes
•Il peut être utilisé pour étudier les enzymes impliquées dans sa mutarotation pour former du L-fucose
• Ce composé est utilisé comme composé de référence dans l’analyse des métabolites des glucides
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 3615-37-0
Formule moléculaire C6H12O5
Poids moléculaire (g/mol) 164.16
Numéro MDL MFCD00135603
Clé InChI PNNNRSAQSRJVSB-DPYQTVNSSA-N
Synonyme 2r,3s,4s,5r-2,3,4,5-tetrahydroxyhexanal, aldehydo-d-fucose, d +-fucose, galactose, 6-deoxy, d-galactose, 6-deoxy, fucose, d, +-fucose, d0o8ie, d-+-fucose, d-+-fucose;6-deoxy-d-galactose
CID PubChem 94270
ChEBI CHEBI:48203
Nom IUPAC (2R,3S,4S,5R)-2,3,4,5-tétrahydroxyhexanal
SMILES CC(C(C(C(C=O)O)O)O)O
Specifications
Nom chimique ou matériau D(+)-Fucose
Point de fusion 144.0°C to 145.0°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98% min. (ELSD) (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 250 mg
Beilstein 31, 76
Merck Index 15, 4307
Conditions de rotation spécifiques + 76.00 (20.00°C c=4,H2O,NH3)
Rotation spécifique + 76.00
Informations sur la solubilité (5% in water) Clear colorless to slightly yellow
Poids de la formule 164.16
Pourcentage de pureté 98+%
Forme physique Poudre cristalline