Learn More
Thermo Scientific Chemicals Sel disodique de D-Glucose-6-phosphate, 98 %
Code produit. p-7043181
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
Code produit. 15457219
Marque: Thermo Scientific Chemicals J66023.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 3671-99-6 | C6H11Na2O9P | 304.10 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3671-99-6
Formule moléculaire C6H11Na2O9P
Poids moléculaire (g/mol) 304.10
Numéro MDL MFCD00136037
Clé InChI CHIBNKGHYAQTQY-OGPXQWFKNA-L
Synonyme d-glucose-6-phosphate disodium salt, sodium 2r,3r,4s,5r-2,3,4,5-tetrahydroxy-6-oxohexyl phosphate, sodium glucose 6-phosphate, disodium d-glucose 6-phosphate, glucose 6-phosphate sodium salt, glucose-6-phosphate disodium, disodium d-glucose-6-phosphate, d-glucose 6-disodium phosphate, d-glucose 6-phosphoric acid disodium salt, disodium 2r,3s,4r,5r-2,3,4,5-tetrahydroxy-6-phosphonooxy hexanal
CID PubChem 18594434
Nom IUPAC Phosphate disodique;[(2R,3R,4S,5R)-2,3,4,5-tétrahydroxy-6-oxohexyl]
SMILES [Na+].[Na+].O[C@H]1O[C@H](COP([O-])([O-])=O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
Spécification
Nom chimique ou matériau D-Glucose-6-phosphate disodium salt
Couleur Blanc
Quantité 1 g
Informations sur la solubilité Soluble in water
Poids de la formule 304.1
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre