Learn More
D(+)-Glucurono-3,6-lactone, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-138081
19.80 EUR valable jusqu'au 2024-03-29
Utilisez le code promo "21615" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en plastique
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
32449-92-6
MFCD00135622
UYUXSRADSPPKRZ-KKQCNMDGSA-N
d-glucuro-3,6-lactone
91634076
(2S)-2-[(2S,3S,4R)-3,4-dihydroxy-5-oxooxolane-2-yl]-2-hydroxyacétaldéhyde
C(=O)C(C1C(C(C(=O)O1)O)O)O
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
32449-92-6
MFCD00135622
UYUXSRADSPPKRZ-KKQCNMDGSA-N
d-glucuro-3,6-lactone
91634076
(2S)-2-[(2S,3S,4R)-3,4-dihydroxy-5-oxooxolane-2-yl]-2-hydroxyacétaldéhyde
C(=O)C(C1C(C(C(=O)O1)O)O)O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau D(+)-Glucurono-3, 6-lactone
Note relative au nom 99+%
Point de fusion 170.0°C to 176.0°C
Couleur Blanc
Perte à la dessiccation 0.5% max. (80°C)
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99+%
Conditionnement Flacon en plastique
Formule moléculaire C6H8O6
Quantité 25 g
Merck Index 15, 4503
Conditions de rotation spécifiques +19.00 (20.00°C c=10,H2O)
Rotation spécifique + 19.00
Informations sur la solubilité (5% in water) Clear colorless to light yellow
Poids moléculaire (g/mol) 176.12
Poids de la formule 176.12
Pourcentage de pureté 99+%
Forme physique Cristaux ou poudre cristalline