Learn More
Acide D-lactique, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-7042252
Click to view available options
Quantité:
250mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
Code produit. 15454359
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar J61871.MD
Demander un format en vrac ou personnalisé
Edge
Utile pour le synthon chiral, bloc de construction pour depsipeptides
L’acide d-(-)-lactique est une substance biochimique utile pour la recherche en protéomique. Il est également utilisé dans la production de médicaments chiraux et dans la synthèse chimique. L’acide lactique est utilisé comme réactif pour la synthèse organique (dans la fabrication d’adhésifs). Il est utilisé dans les industries du cuir, du textile et du tannage. Il peut être utilisé comme plastifiant, catalyseur ou agent acidifiant. L’acide lactique a même été utilisé comme agent aromatisant dans la fabrication de produits à base de tabac.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / de produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide d-(-)-lactique est une substance biochimique utile pour la recherche en protéomique. Il est également utilisé dans la production de médicaments chiraux et dans la synthèse chimique. L’acide lactique est utilisé comme réactif pour la synthèse organique (dans la fabrication d’adhésifs). Il est utilisé dans les industries du cuir, du textile et du tannage. Il peut être utilisé comme plastifiant, catalyseur ou agent acidifiant. L’acide lactique a même été utilisé comme agent aromatisant dans la fabrication de produits à base de tabac.
Solubilité
Soluble dans l’eau (50 mg/ml)
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Température de stockage recommandée -20°C. À conserver à l’abri des agents oxydants forts et des bases fortes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10326-41-7
Formule moléculaire C3H6O3
Poids moléculaire (g/mol) 90.078
Numéro MDL MFCD00068313
Clé InChI JVTAAEKCZFNVCJ-UWTATZPHSA-N
Synonyme d-lactic acid, r-2-hydroxypropanoic acid, r-lactic acid, --lactic acid, 2r-2-hydroxypropanoic acid, d-lactate, r---lactic acid, r-lactate, propanoic acid, 2-hydroxy-, 2r, d-milchsaeure
CID PubChem 61503
ChEBI CHEBI:42111
Nom IUPAC acide (2R)-2-hydroxypropanoïque
SMILES CC(C(=O)O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau D-Lactic acid
Couleur Blanc
Beilstein 1720254
Merck Index 14,5335
Informations sur la solubilité Soluble in water (50mg/ml)
Poids de la formule 90.08
Quantité 250mg
Rotation optique −0.4° (c=8 dans de l’eau)
Forme physique Faible fusion de solide
compliance-icons
Identifiant produit
  • D-Lactic acid
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: (R)-Lactic acid