Learn More
D-Lyxose, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11488856
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
Code produit. 11488856
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A17007.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 1114-34-7 | C5H10O5 | 150.13 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1114-34-7
Formule moléculaire C5H10O5
Poids moléculaire (g/mol) 150.13
Numéro MDL MFCD00064362
Clé InChI PYMYPHUHKUWMLA-UOWFLXDJSA-N
Synonyme 2s,3s,4r-2,3,4,5-tetrahydroxypentanal, d--lyxose, d-lyxo-pentose, unii-m795k6hjol, aldehydo-d-lyxose, m795k6hjol, dl-lyxose, +--lyxose, d-lyxose 9ci
CID PubChem 65550
ChEBI CHEBI:16789
Nom IUPAC (2S,3S,4R)-2,3,4,5-tétrahydroxypentanal
SMILES C(C(C(C(C=O)O)O)O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau D-Lyxose
Point de fusion 109°C to 115°C
Densité 1.545
Quantité 5 g
Beilstein 1723083
Sensibilité Hygroscopic
Merck Index 14,5641
Poids de la formule 150.13
Pourcentage de pureté 99%