missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Melford D-Mannitol
Click to view available options
Quantité:
1 kg
5 kg
Conditionnement:
1kg
5kg
Description
Product usually ships within 24 hours. Research or further manufacturing use only, not for food or drug use.
- CAS Number: 69-65-8
- Molecular Formula: C6H14O6
- Molecular Weight: 182.2
Spécification
Spécification
| CAS | 69-65-8 |
| Formule moléculaire | C6H14O6 |
| Quantité | 1 kg |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu