missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Melford D-+-Mannose

Code produit. p-200086975
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
1 kg
Conditionnement:
100g
1kg
25g
500g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 30018456

Marque: Melford M18000500.0

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Product usually ships within 24 hours. Research or further manufacturing use only, not for food or drug use.

Molecular Formula: C6H12O6, MW 180.2

Spécification

CAS 3458-28-4
Formule moléculaire C6H12O6
Quantité 500 g
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis