Learn More
Thermo Scientific Chemicals D(+)-proline, ≥99 %
Catalog Number 10720741
27.46 EUR valable jusqu'au 2024-03-29
Utilisez le code promo "21615" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
344-25-2
C5H9NO2
115.132
MFCD00064317
ONIBWKKTOPOVIA-SCSAIBSYSA-N
d-proline, 2r-pyrrolidine-2-carboxylic acid, r-pyrrolidine-2-carboxylic acid, h-d-pro-oh, d-pro, d-+-proline, d-prolin, proline, r-proline, d +-proline
8988
CHEBI:16313
acide (2R)-pyrrolidine-2-carboxylique
C1CC(NC1)C(=O)O
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
344-25-2
C5H9NO2
115.132
MFCD00064317
ONIBWKKTOPOVIA-SCSAIBSYSA-N
d-proline, 2r-pyrrolidine-2-carboxylic acid, r-pyrrolidine-2-carboxylic acid, h-d-pro-oh, d-pro, d-+-proline, d-prolin, proline, r-proline, d +-proline
8988
CHEBI:16313
acide (2R)-pyrrolidine-2-carboxylique
C1CC(NC1)C(=O)O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau D(+)-Proline
Couleur Marron à blanc
Plage de pourcentage du dosage 99+%
Spectre IR Authentique
Beilstein 22, 2
Fieser 07,307; 09,393
Perte à la dessiccation 1 % max. (105°C, 3 hrs)
Autres acides aminés 0.5% max. (TLC)
Conditionnement Flacon en verre
Rotation spécifique +83.0° to +87.0° (20°C, 589nm) (c=4, water)
Poids de la formule 115.13
Pourcentage de pureté 99.0 to 101.0% (Total base)
Cendres sulfatées 0.1 % max.
Conditions de rotation spécifiques +84.75 (20.00°C c=4,H2O)
Quantité 1 g
Forme physique Poudre