Learn More
D-sucrose (biologie moléculaire), Fisher BioReagents
Click to view available options
Quantité:
1 kg
2.5 kg
10 kg
Conditionnement:
Bouteille en verre
Flacon poly
Seau en PE
Description
Le D-sucrose convient à la préparation de gradients de densité utilisés dans la purification des protéines et des acides nucléiques par ultracentrifugation.
Spécification
Vecteur alpha | Sucrose |
Nom chimique ou matériau | D-Sucrose |
Point de fusion | 190°C |
Couleur | Blanc |
pH | 6.5 to 7.5 |
Résidus d’allumage | 0.01% max. |
Perte à la dessiccation | 0.03% max. |
Notes de qualité de la pureté | DNase-, RNase- and Protease-Free |
Plage de pourcentage du dosage | ≥99.9% |
Conditionnement | Seau en PE |
Afficher plus |