Learn More
Invitrogen™ DAN (PARN) Mouse ELISA Kit
Sandwich ELISA Kit
Marque:  Invitrogen™ EMPARNX10
2856.81 EUR valable jusqu'au 2023-09-23
Utilisez le code promo "21498" pour bénéficier de cette offre.
Informations supplémentaires : Poids : 2.50000kg
Code produit. 17894230
  • 4285.00€ / 10 pièces
Expédition estimée: 23-10-2023
Description
The Mouse DAN (PARN) ELISA quantitates Ms DAN in mouse serum, plasma, or cell culture medium. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Ms DAN. Principle of the method The Mouse DAN solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
La protéine codée par ce gène est une 3′-exoribonucléase, avec une similarité avec la famille de RNase D des 3′-exonucléases. Elle préfère le poly(A) car le substrat dégrade donc efficacement les queues poly(A) d’ARNm. La dégradation exonucléolytique de la queue poly(A) est souvent la première étape de la décroissance des ARNm eucaryotes. Cette protéine est également impliquée dans la neutralisation de certains mRNA maternels pendant la maturation des ovocytes et le développement embryonnaire précoce, ainsi que dans la dégradation induite par les non-sens (NMD) des mRNA qui contiennent des codons d’arrêt prématurés. Des variantes de transcription à épissage alternatif codant différentes isoformes ont également été découvertes pour ce gène.
Spécification
Spécification
Q8VDG3
35 pg/ml
ELISA sandwich en phase solide
Kit ELISA
Plasma, Surnageant, Sérum
10 x 96 dosages
ELISA, dosage des protéines, biologie des protéines, cancérologie, immunologie, neuroscience, neurobiologie, détection des protéines, analyses protéiques
74108
< 12%
Solution d’arrêt, Concentrat de diluant de dosage, Chromogène, Couvercles de plaques adhésives, Tampon de lavage, Étalon, Plaque à 96 puits pré-enduite, Anticorps de détection biotinylé, SAV-HRP
10 x 96 tests
Autre domaine de recherche
2°C à 8°C
Souris
4 heures 45 min
40,96 à 10 000 pg/ml
35 pg/ml à 10 000 pg/ml
Biotine
Autres protéines
Cet anticorps de la paire ELISA détecte le DAN de la souris, aucune réactivité croisée avec le rhDAN, le rhCOCO, le rmBMP-4 ou le rmGremlin
Souris
Lecteur de microplaques colorimétriques
1200003I18Rik,DAN
< 10%
HRP
RUO
Plasma, 50 μl ; sérum, 50 μl ; surnageant, 100 μl
1200003I18Rik, DAN
1 heures 20 min