missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DAPK2 Monoclonal Antibody (OTI1B5), TrueMAB™, OriGene

Code produit 17543261
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
30 μL
100 μL
Conditionnement:
30µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
17543261 30 μL 30µL
17523261 100 μL -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 17543261 Fournisseur Origene Technologies Code fournisseur TA501088S

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Mouse Monoclonal Antibody

DAPK2 Monoclonal antibody specifically detects DAPK2 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot

Spécification

Antigène DAPK2
Applications Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot
Classification Monoclonal
Clone OTI1B5
Concentration 1 mg/mL
Conjugué Unconjugated
Formule PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
Expression DAPK2
Numéro d’ordre du gène Q9UIK4
Alias de gène DAP kinase 2; DAPK2; DAP-kinase-related protein 1; DAP-kinase-related protein 1 beta isoform; death associated protein kinase 2; death-associated kinase 2; death-associated protein kinase 2; DRAK2; DRP1; DRP-1; MGC119312
Espèces hôtes Mouse
Immunogène Full length human recombinant protein of human DAPK2 produced in HEK293T cell.
Méthode de purification Affinity chromatography
Quantité 30 μL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 23604
Espèces cibles Human
Contenu et stockage -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Forme Liquid
Isotype IgG2b
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.