missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DAPK2 Monoclonal Antibody (OTI1B5), TrueMAB™, OriGene

Code produit 17523261
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
30 μL
100 μL
Conditionnement:
30µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
17523261 100 μL -
17543261 30 μL 30µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 17523261 Fournisseur Origene Technologies Code fournisseur TA501088

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Mouse Monoclonal Antibody

This gene encodes a protein that belongs to the serine/threonine protein kinase family. This protein contains a N-terminal protein kinase domain followed by a conserved calmodulin-binding domain with significant similarity to that of death-associated protein kinase 1 (DAPK1), a positive regulator of programmed cell death. Overexpression of this gene was shown to induce cell apoptosis. It uses multiple polyadenylation sites.

Spécification

Antigène DAPK2
Applications Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot
Classification Monoclonal
Clone OTI1B5
Concentration 1 mg/mL
Conjugué Unconjugated
Formule PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
Expression DAPK2
Numéro d’ordre du gène Q9UIK4
Alias de gène DRP-1, DRP1
Symboles de gène(s) DAPK2
Espèces hôtes Mouse
Immunogène Full length human recombit protein of human DAPK2 produced in HEK293T cell.
Méthode de purification Affinity Chromatography
Quantité 100 μL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 23604
Espèces cibles Human
Contenu et stockage -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Type de produit Antibody
Forme Liquid
Isotype IgG2b
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.