Learn More
Abeba™ Chaussures de sécurité anatomiques antistatiques en velours bleu foncé
Code produit. 15528975
Click to view available options
Dimensions:
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
Conditionnement:
1 paire
1 pièce
Code produit. 15528975
Marque: Abeba™ 32147/45
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Doublure spéciale composée d’ions d’argent permettant de réguler la transpiration.Embout en acier.
  • CE EN ISO 20345:2011 S1 SRC
  • Velours avec revêtements textiles respirants
  • Bleu foncé
  • Embout en acier
  • Semelle intermédiaire en PU anti-choc
  • Semelle extérieure antidérapante en PU
  • Semelle intérieure Acc Wave remplaçable (réf. 3580)
  • Traitement Sanitized
  • Propriétés antistatiques selon la norme DIN EN 61340
  • Doublure respirante aux ions argent
  • Cou-de-pied avec lacets
  • Matériau réfléchissant
  • Adaptées aux talonnettes et aux semelles
  • Revêtement résistant aux rayures dans la zone du talon
Spécification
Certifications/Conformité CE EN ISO 20345:2011 S1 SRC
Couleur Bleu
Matériau Velours
Dimensions 45
Caractéristiques de la semelle Antidérapant
Matériau de la semelle Polyuréthane
Modèle 32147
Matériau au niveau des orteils Acier