Learn More
Abeba™ Chaussures de sécurité anatomiques antistatiques en velours bleu foncé
Click to view available options
Dimensions:
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
Conditionnement:
1 paire
1 pièce
Description
- CE EN ISO 20345:2011 S1 SRC
- Velours avec revêtements textiles respirants
- Bleu foncé
- Embout en acier
- Semelle intermédiaire en PU anti-choc
- Semelle extérieure antidérapante en PU
- Semelle intérieure Acc Wave remplaçable (réf. 3580)
- Traitement Sanitized
- Propriétés antistatiques selon la norme DIN EN 61340
- Doublure respirante aux ions argent
- Cou-de-pied avec lacets
- Matériau réfléchissant
- Adaptées aux talonnettes et aux semelles
- Revêtement résistant aux rayures dans la zone du talon
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | CE EN ISO 20345:2011 S1 SRC |
| Couleur | Bleu |
| Matériau | Velours |
| Dimensions | 39 |
| Caractéristiques de la semelle | Antidérapant |
| Matériau de la semelle | Polyuréthane |
| Modèle | 32147 |
| Matériau au niveau des orteils | Acier |