Learn More
Zeiss™ Coulisseau à fond noir
Adapté à l’histologie, la biologie humaine, la microbiologie, la virologie et la botanique
Marque: Zeiss™ 415500-1802-000
Code nomenclature Nacres: MA.43
Informations supplémentaires : Poids : 0.50000kg
Description
- Coulisseau à fond noir pour microscopes Primo Star
- Pour des objectifs avec ouverture 0,40 à 0,65
Spécification
Coulisseau | |
Pour des objectifs avec ouverture 0,40 à 0,65 | |
Microscopes Primo Star |