Learn More
Emma Safety Footwear Chaussures de sécurité Daytona
Click to view available options
Dimensions:
35
36
40
45
46
47
48
Conditionnement:
1 paire
Description
- Chaussure de sécurité S1 pour conditions de travail sèches
- Construction de Nubuck
- Semelle extérieure à torsion facile GripForce™
- Argent désinfecté Hydro-Tec™ pour des pieds plus secs et plus frais
- Fermeture Velcro
- Sanitized
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | EN ISO 20345:2011 |
| Type de bouchon | Velcro |
| Couleur | Noir, Gris |
| Conception | Daytona |
| Matériau de revêtement | Argent purifié Hydro-Tec™ |
| Matériau | Nubuck |
| Dimensions | 40 |
| Matériau au niveau des orteils | Acier |