Learn More
Décahydronaphtalène-d{18}, cis + trans, 99 % (isotopique), Thermo Scientific™
Catalog Number 15456445
Click to view available options
Quantité:
1 g
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Decahydronaphthalene-d{18}
Forme physique Liquide en ampoules prélimées
Note relative au nom cis + trans, Isotopic
Densité 1,014 g/ml
Point d’éclair 57° (135°F)
Indice de réfraction 1,4745
Quantité 1 g
CAS 28788-42-3
Point d’ébullition 70°C à 71°C (17 mmHg)
Formule moléculaire C10H18
Numéro MDL MFCD00044371
Numéro UN UN1147
Synonyme cis-decahydronaphthalene-d18, decahydronaphthalene-d18, decalin™-d18, d18-cis-decahydronaphthalene, decahydro-d10-naphthalene-d8, decahydronaphthalene-d18 cis/trans, decahydronaphthalene-d18, 98 atom % d, cis-decahydronaphthalene-d18,99.5 atom % d cis trans
Clé InChI NNBZCPXTIHJBJL-XRRAJICISA-N
SMILES C1CCC2CCCCC2C1
Nom IUPAC 1,1,2,2,3,3,4,4,4a,5,5,6,6,7,7,8,8,8a-octadécadeuterionaphtalène
Poids moléculaire (g/mol) 156.364
CID PubChem 2724146
Poids de la formule 156.4
Pourcentage de pureté 99%