Learn More
OHAUS™ Balance de paillasse Defender™ 5000 - D52, modèles TD52P QV
La balance de paillasse multifonction OHAUS™ série Defender™ 5000 est idéale pour une multitude d’applications. Solide et dotée de fonctionnalités avancées telles que la sortie d’impression de configurabilité maximale, la sortie de données BPF / BPL, la gestion de bibliothèques / utilisateurs et plusieurs options de connectivité.
1300.00€ - 1405.00€
Spécification
Autonomie de la batterie | 20 heures d’utilisation avec batterie rechargeable |
---|---|
Type de connexion | Ports de communication faciles d’accès, y compris RS232 et emplacement Micro SD (inclus), deuxième RS232 / RS485 / périphérique USB, Ethernet et WiFi / Bluetooth, E/S et sorties analogiques discrètes (vendus séparément en tant qu’accessoires) ; sortie de données BPL / BPF avec horloge en temps réel |
Structure | Indicateur (TD52P) en plastique ABS, plateforme en acier inox grade 304 avec cadre en acier revêtu de poudre gris sable, cellule de charge en aluminium, pieds en caoutchouc réglables antidérapants |
Dimensions (L x l x H) | 773 x 610 x 1203 mm |
Type d’affichage | Écran LCD rétroéclairé, 256 x 80 pixels |
Code produit | Marque | Modèle | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Modèle | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15908565
|
OHAUS™
30461554 |
D52P300RQDV3-M |
1405.00€
1 unité |
Expédition estimée: 29-07-2022 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15918455
|
OHAUS™
30424319 |
D52P60RQDV3 |
1300.00€
1 unité |
Expédition estimée: 29-07-2022 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15928455
|
OHAUS™
30424320 |
D52P150RQDV3 |
1300.00€
1 unité |
Expédition estimée: 29-07-2022 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15938455
|
OHAUS™
30424321 |
D52P300RQDV3 |
1300.00€
1 unité |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15988555
|
OHAUS™
30461552 |
D52P60RQDV3-M |
1405.00€
1 unité |
Expédition estimée: 29-07-2022 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15998555
|
OHAUS™
30461553 |
D52P150RQDV3-M |
1405.00€
1 unité |
Expédition estimée: 29-07-2022 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
- Modèle convivial doté d’un clavier facile à utiliser, d’un grand affichage rétro-éclairé et de messages clairs s’affichant à l’écran pour vous guider tout au long du fonctionnement
- Conception solide avec une plateforme en acier inox, un cadre en acier recouvert de poudre gris sable et une cellule de charge en aluminium
- La balance Defender est conforme à l’homologation de type NTEP / Measurement Canada ou OIML / CE (selon la région)
- Dotée des modes industriels courants et prend en charge une bibliothèque de 50000 éléments avec 1000 profils d’utilisateur pour une gestion aisée des données
- BPF / BPL avec heure / date pour des résultats traçables
Spécification
20 heures d’utilisation avec batterie rechargeable | |
Indicateur (TD52P) en plastique ABS, plateforme en acier inox grade 304 avec cadre en acier revêtu de poudre gris sable, cellule de charge en aluminium, pieds en caoutchouc réglables antidérapants | |
Écran LCD rétroéclairé, 256 x 80 pixels | |
38,500 kg |
Ports de communication faciles d’accès, y compris RS232 et emplacement Micro SD (inclus), deuxième RS232 / RS485 / périphérique USB, Ethernet et WiFi / Bluetooth, E/S et sorties analogiques discrètes (vendus séparément en tant qu’accessoires) ; sortie de données BPL / BPF avec horloge en temps réel | |
773 x 610 x 1203 mm | |
-10°C à +40°C |