missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ROBU VitraPOR™ Degassing Filter, Cylindrical Shape

Degassing Filter with narrow short glass tube.

Marque:  ROBU VitraPOR™ 18503

Informations supplémentaires : Poids : 0.06080kg

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 16832976

  • 190.00€ / 5 pièces
Expédition estimée: 03-05-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier

Description

Description

  • Pour dégazage par gaz inertes et filtration de solvants (par ex. par chromatographie)
  • Très résistant à la plupart des produits chimiques et à des températures allant jusqu’à 500°C
Spécification

Spécification

Verre borosilicaté 3.3
Tube en verre court et étroit
3
12,5 mm
Suggestions de produits

Suggestions de produits

Vidéos
FDS
Documents

Documents

Certificats
Promotions

Promotions