Learn More
Fisherbrand™ Portoirs pour tubes à essai grand format Delrin™, 40 x 25 mm
Moulés en une pièce unique continue. Les racks pour tubes à essai grand format Fisherbrand™ Delrin™, 40 x 25 mm, sont très résistants à la chaleur et aux attaques chimiques.
Marque: Fisherbrand™
33.17 EUR valable jusqu'au 2024-07-30
Utilisez le code promo "21657" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.12
Informations supplémentaires : Poids : 0.32400kg
Description
- Polyoxyméthylène (POM) renforcé à la fibre de verre Delrin™
- Offre les résistances chimique et thermique les plus élevées (- 40 à + 140°C)
- Ouvertures uniques en forme de goutte pour un meilleur maintien des tubes
- Autoclavables
- Coordonnées moulées pour l’orientation du tube
- Conception stable pour une utilisation en bain-marie
- Zone de marquage plane pour une meilleure identification
Spécification
Rack pour tubes à essai | |
Oui | |
Tubes (10 à 18 ml), Tubes (25 mm) | |
40 puits | |
2 Tiers | |
Non-sterile | |
1 | |
120 mm | |
300 mm | |
92 mm | |
25 mm |
10 x 4 | |
Magenta | |
POM renforcé en fibre de verre | |
Ouvertures en forme de goutte | |
Yes, When Empty | |
Tubes à essai de 10 à 18 ml | |
120 x 300 x 92 mm | |
4.7 in. | |
11.8 in. | |
3.6 in. |